α-Fluorphenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 193 CHF
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorphenylessigsäure 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Melting Pt: 78…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004221
CAS-Nummer: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III