2,3-Difluor-6-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4118-1G
PC4118-5G
PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA
31.4
CHF
APOSPC4118-1G
APOSPC4118-5G
APOSPC4118-25G
2,3-Difluor-6-methoxybenzaldehyd 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Melting Pt: 57…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093968 CAS-Nummer: 187543-87-9 |