2-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 99.3 CHF
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059542
CAS-Nummer: 421552-12-7
UN: 3265
ADR: 8,III