2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 543 CHF
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formel: C₆H₈F₃N₃
MW: 179,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970067
CAS-Nummer: 1006436-51-6