(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4098-1G
PC4098-25G
PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4098-1G
APOSPC4098-25G
APOSPC4098-5G
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,14 g/mol Melting Pt: 88…90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236303 CAS-Nummer: 238754-67-1 |