5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409526-10G PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-10GEA 1230 CHF
APOSPC409526-10G APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₃N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12401614
CAS-Nummer: 1208672-46-1