6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409524-1G PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-1GEA 456 CHF
APOSPC409524-1G APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₆NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226775
CAS-Nummer: 1097778-74-9