5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC409521-1G
PC409521-250MG
APOSPC409521-1GEA
158
CHF
APOSPC409521-1G
APOSPC409521-250MG
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₃N₃ Melting Pt: 82…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11113388 CAS-Nummer: 1035173-53-5 |