N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409009-1G
PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA
85.4
CHF
APOSPC409009-1G
APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Formel:
C₁₁H₁₈FNO₄ MW: 247,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367993 CAS-Nummer: 203866-18-6 |