(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC409007-1G
PC409007-5G
APOSPC409007-1GEA
108
CHF
APOSPC409007-1G
APOSPC409007-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClF₂N MW: 185,65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13189562 CAS-Nummer: 809273-65-2 |