4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408554-1G
APOSPC408554-1GEA 99.3 CHF
APOSPC408554-1G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₂Cl₂FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870221
CAS-Nummer: 15598-33-1