6-Chlor-2-fluorpurin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
PC408500-10G
PC408500-100G
PC408500-25G
APOSPC408500-10GEA
85.5
CHF
APOSPC408500-10G
APOSPC408500-100G
APOSPC408500-25G
6-Chlor-2-fluorpurin 98%
6-Chloro-2-fluoropurine
Formel:
C₅H₂ClFN₄ MW: 172,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183557 CAS-Nummer: 1651-29-2 |