2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408301-5G
PC408301-250MG
APOSPC408301-5GEA
0
CHF
APOSPC408301-5G
APOSPC408301-250MG
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₄BF₂NO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22419275 CAS-Nummer: 1003298-73-4 |