3-Amino-5-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408286-25G
APOSPC408286-25GEA
269
CHF
APOSPC408286-25G
3-Amino-5-fluorbenzoesäure 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779526 CAS-Nummer: 786616-54-4 |