2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 87 CHF
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₈FNO
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11643209
CAS-Nummer: 326-63-6