(4-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G
PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA
151
CHF
APOSPC408263-1G
APOSPC408263-5G
(4-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184,17 g/mol Melting Pt: 106…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660193 CAS-Nummer: 886498-61-9 |