4-Brom-3-fluorphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408233-100G
PC408233-25G
PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA
575
CHF
APOSPC408233-100G
APOSPC408233-25G
APOSPC408233-5G
4-Brom-3-fluorphenylessigsäure 98%
4-Brom-3-fluorphenylessigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,0300 g/mol Melting Pt: 111…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756200 CAS-Nummer: 942282-40-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |