2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G
PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA
518
CHF
APOSPC408224-100G
APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09909840 CAS-Nummer: 34552-16-4 |