6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408217-5G
PC408217-1G
PC408217-25G
APOSPC408217-5GEA
219
CHF
APOSPC408217-5G
APOSPC408217-1G
APOSPC408217-25G
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Formel:
C₆H₈F₅I Siedepunkt: 62…64 °C/15mmHg Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06247809 CAS-Nummer: 344452-10-4 |