2,3,4,5-Tetrafluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 386 CHF
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzaldehyd
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/62mmHg
Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683041
CAS-Nummer: 16583-06-5
UN: 1989
ADR: 3,III