Dimethyl difluoromalonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 38.5 CHF
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Formel: C₅H₆F₂O₄
Siedepunkt: 167…169 °C
Dichte: 1.3059 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00516931
CAS-Nummer: 379-95-3
UN: 3272
ADR: 3,III