2-Chlorotetrafluoropropionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408096-10G PC408096-5G
APOSPC408096-10GEA 254 CHF
APOSPC408096-10G APOSPC408096-5G
2-Chlorotetrafluoropropionic acid 95%
2-Chlorotetrafluoropropionic acid
Formel: C₃HClF₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00465559
CAS-Nummer: 6189-02-2