Dichlorfluoressigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408090-25G PC408090-1G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 766 CHF
APOSPC408090-25G APOSPC408090-1G APOSPC408090-5G
Dichlorfluoressigsäure
Dichlorfluoressigsäure
Formel: C₂HCl₂FO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 354-19-8
EINECS: 206-547-3
UN: 3265
ADR: 8,III