(Nonafluorbutyl)undecafluorcyclohexan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluoro(butylcyclohexane)
PC408080-25G PC408080-5G
APOSPC408080-25GEA 61.3 CHF
APOSPC408080-25G APOSPC408080-5G
(Nonafluorbutyl)undecafluorcyclohexan
(Nonafluorbutyl)undecafluorcyclohexan
Formel: C₁₀F₂₀
MW: 500.08 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C
Dichte: 1.899 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 374-60-7
EINECS: 206-777-4