2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 119 CHF
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750303
CAS-Nummer: 954219-68-2