2-Fluor-4-formylphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 233 CHF
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure 95%
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Melting Pt: 161…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367058
CAS-Nummer: 871126-22-6