6-Fluorisatin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 6-Fluoroindoline-2,3-dione
PC408008-10G PC408008-1G PC408008-5G
APOSPC408008-10GEA 960 CHF
APOSPC408008-10G APOSPC408008-1G APOSPC408008-5G
6-Fluorisatin
6-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03618556
CAS-Nummer: 324-03-8