4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC4072-5G
APOSPC4072-5GEA
229
CHF
APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ MW: 218,82 g/mol Melting Pt: 238…242 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01318110 CAS-Nummer: 216393-64-5 |