4-Brom-8-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 99.3 CHF
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Brom-8-fluorchinolin
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
MW: 226,0451 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700231
CAS-Nummer: 927800-38-2