4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 34.8 CHF
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,8066 g/mol
Melting Pt: 225 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093065
CAS-Nummer: 374790-99-5