3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Fluoro-3-hydroxymethyloxetane, (3-Fluorooxetan-3-yl)methanol
PC406005-1G
PC406005-500MG
APOSPC406005-1GEA
1260
CHF
APOSPC406005-1G
APOSPC406005-500MG
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Formel:
C₄H₇FO₂ MW: 106,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14706188 CAS-Nummer: 865451-85-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)