2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405680-5G PC405680-1G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 1320 CHF
APOSPC405680-5G APOSPC405680-1G APOSPC405680-250MG
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzoesäure
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₄F₆O₂S
MW: 266,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652503
CAS-Nummer: 1240257-03-7