2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405673-5G
PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA
1260
CHF
APOSPC405673-5G
APOSPC405673-1G
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzonitril 98%
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzonitril
Formel:
C₇H₃F₆NS MW: 247,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16652501 CAS-Nummer: 1240256-91-0 |