3-Chlor-5-(pentafluorthio)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405668-1G
PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA
418
CHF
APOSPC405668-1G
APOSPC405668-5G
3-Chlor-5-(pentafluorthio)benzonitril 97%
3-Chlor-5-(pentafluorthio)benzonitril
Formel:
C₇H₃ClF₅NS MW: 263,62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201047 CAS-Nummer: 159727-28-3 |