3-Brom-5-(pentafluorthio)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 230 CHF
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Brom-5-(pentafluorthio)benzaldehyd
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄BrF₅OS
MW: 311.06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652483
CAS-Nummer: 1240257-22-0