4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC405657-1G
PC405657-5G
PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA
410
CHF
APOSPC405657-1G
APOSPC405657-5G
APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₄ClF₅O₂S₂ MW: 302,66 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16652450 UN: 3261 ADR: 8,III |