2-Brom-4-(pentafluorthio)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-3-bromophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-bromophenyl)pentafluorosulphur
PC405596-1G PC405596-250MG PC405596-5G
APOSPC405596-1GEA 414 CHF
APOSPC405596-1G APOSPC405596-250MG APOSPC405596-5G
2-Brom-4-(pentafluorthio)anilin 95%
2-Brom-4-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₆H₅BrF₅NS
MW: 298,716 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20731078
CAS-Nummer: 159727-25-0