2-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 506 CHF
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin 98%
2-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652446
CAS-Nummer: 1240257-94-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III