3-Brom-5-(pentafluorthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405594-1G
PC405594-5G
PC405594-10G
APOSPC405594-1GEA
506
CHF
APOSPC405594-1G
APOSPC405594-5G
APOSPC405594-10G
3-Brom-5-(pentafluorthio)anilin 97%
3-Brom-5-(pentafluorthio)anilin
Formel:
C₆H₅BrF₅NS MW: 298,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16652416 CAS-Nummer: 1240257-95-7 |