2,2-Difluoroacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4051-100G
PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA
436
CHF
APOSPC4051-100G
APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formel:
C₂H₃F₂NO Melting Pt: 45…55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01896431 CAS-Nummer: 359-38-6 |