3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405003-1G PC405003-5G PC405003-25G
APOSPC405003-1GEA 26.2 CHF
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G APOSPC405003-25G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formel: C₄H₈ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10001382
CAS-Nummer: 637031-93-7