1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC404507-1G
PC404507-250MG
APOSPC404507-1GEA
887
CHF
APOSPC404507-1G
APOSPC404507-250MG
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol Hydrochlorid
Formel:
C₁₇H₁₅ClFNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1169968-26-6 |