Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC4043-1G
PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA
78.4
CHF
APOSPC4043-1G
APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₂S Melting Pt: 96…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00219657 CAS-Nummer: 175203-42-6 |