1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC404005-250MG PC404005-1G
APOSPC404005-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC404005-250MG APOSPC404005-1G
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375076
CAS-Nummer: 84331-14-6