4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402125-100MG PC402125-1G PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 350 CHF
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-1G APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037205
CAS-Nummer: 721958-67-4