Linifanib
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT-869
PC402063-100MG
PC402063-1G
PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA
336
CHF
APOSPC402063-100MG
APOSPC402063-1G
APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formel:
C₂₁H₁₈FN₅O MW: 375,4 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840918 CAS-Nummer: 796967-16-3 |