4-Brom-7-fluor-1H-indazol 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC402010-1G PC402010-250MG
APOSPC402010-1GEA 612 CHF
APOSPC402010-1G APOSPC402010-250MG
4-Brom-7-fluor-1H-indazol 96+%
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.0225 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658655
CAS-Nummer: 1186334-63-3