1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 31.4 CHF
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C
Melting Pt: 86…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093070
CAS-Nummer: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,II