2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 195 CHF
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,1200 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01569541
CAS-Nummer: 126674-78-0