4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400735-5G
APOSPC400735-5GEA 215 CHF
APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,9800 g/mol
Siedepunkt: 36…37 °C
Melting Pt: 13…15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10574962
CAS-Nummer: 785777-89-1